Få mere at vide
Texwipe™ TexTra™ Viskere
Artikelnummer. 15772406 Shop alle Texwipe produkter
Dimensioner (L x B):
25 x 60 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 15772406
Brand: Texwipe™ TX3423
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tykke, renrums polyesterstrikkede viskere til streng aftørring
  • Disse enkeltlagsviskere har væskeholdende kapacitet som tolagsviskere
  • TexTra™ kombinerer denne høje sugeevne med stor slidstyrke
  • Kan autoklaveres til sterile eller aseptiske miljøer
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO Klasse 3 – 8, Klasse 1 – 100.000, EU-klasse A – D
Dimensioner (L x B) 25 x 60 cm