Få mere at vide
Texwipe™ TexTra™ Ikke-sterile renserumsviskere
Shop alle Texwipe produkterBeskrivelse
TexTra™ Ikke-sterile renserumsviskere er lavet af 100 % polyester med en skåret kant. Disse vinduesviskere er lavet af tyk, renrums polyesterstrik. Disse enkeltlagsviskere har væskeholdende kapacitet som tolagsviskere. TexTra™ kombinerer denne høje sugeevne med stor slidstyrke, hvilket resulterer i en visker, der er fantastisk til aftørring og rengøring af overflader, udstyr og dele. Ydermere er den velegnet til påføring og fjernelse af smøremidler, klæbemidler, rester og andre løsninger, inklusive desinfektionsmidler.
- Højabsorberende visker, ideel til spildkontrol, rengøring og påføring af opløsning
- Renrum vasket for lave niveauer af ioner og NVR'er (ikke-flygtige rester) partikler
- Fremragende kemisk resistens for kompatibilitet med en række forskellige løsninger
- Møder USP 797 og USP 800 viskerkrav
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polyester |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | ISO Klasse 3 til 8, Klasse 1 til 100.000 |
| Farve | Hvid |
| Kanter | Skære |
| Til brug med (applikation) | Rengøring og opløsningsapplikation |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | Klasse A til D |