Beskrivelse
Funktioner og fordele
- Fire fuldt forseglede kanter for at forhindre fiberfrigivelse
- Fremragende balance mellem aftørringseffektivitet, slidstyrke og absorberingsevne
- 100% kontinuerlig filament polyester
- Sikrer renlighed med lave niveauer af ioner og ekstraherbare stoffer
- Modstår slid under streng brug eller ved aftørring af ru overflader
- Hjælper med at forhindre produkt- og renrumsforurening ved at minimere frigivelse af fibre og partikler
- Sporbarhed fra parti til parti
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrumsklud |
| Længde (engelsk) | 9 tommer |
| Længde (metrisk) | 23 cm |
| Bredde (engelsk) | 9 tommer |
| Bredde (metrisk) | 23 cm |
| Materiale | Strik polyester |
| Dimensioner (L x B) | 9 tommer x 9 tommer. (22,9 cm x 22,9 cm) |
| Sterilitet | Ikke steril |