Beskrivelse
Funktioner og fordele
- Fire fuldt forseglede kanter for at forhindre fiberfrigivelse
- Fremragende balance mellem aftørringseffektivitet, slidstyrke og absorberingsevne
- 100% kontinuerlig filament polyester
- Sikrer renlighed med lave niveauer af ioner og ekstraherbare stoffer
- Modstår slid under streng brug eller ved aftørring af ru overflader
- Hjælper med at forhindre produkt- og renrumsforurening ved at minimere fibre og partikler
- udgivelser
- Sporbarhed fra parti til parti
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrumsklud |
| Længde (engelsk) | 12 tommer |
| Længde (metrisk) | 31 cm |
| Bredde (engelsk) | 12 tommer |
| Bredde (metrisk) | 31 cm |
| Materiale | Strik polyester |
| Dimensioner (L x B) | 12 tommer x 12 tommer. (30,48 cm x 30,48 cm) |
| Sterilitet | Ikke steril |