Få mere at vide
Texwipe TexBond™ 20 Rentrumspapir A4
Shop alle Texwipe produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Pink (Pink)
Beskrivelse
- Fremragende tilbageholdelse af blæk og tonere
- Lav partikel- og ionfrigivelse
- Lateximprægneret for optimal renhed og glathed
- Minimal statisk opladning forhindrer sider i at klæbe
- Steriliserbar
- Vægt: 75 g/m²
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Bond papir |
| Regerede | Nej |
| Bredde (engelsk) Side | 8,2 tommer |
| Længde (engelsk) Side | 11,74 tommer. |
| Farve | Grøn |
| Dækfarve | Grøn |