Få mere at vide
Texwipe™ TexBond™ 20 Cleanroom Bond Paper
Artikelnummer. p-7161490 Shop alle Texwipe produkter
Farve:
Blå
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. 11525415
Brand: Texwipe™ TX5711
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Renrumspapir med exceptionelle forureningskontrolegenskaber, der er nødvendige i kritiske miljøer. Det er specielt formuleret til at imødekomme behovene hos brugere, der har brug for et papir, der bevarer lave ion- og partikelniveauer med væsentligt forbedrede kopierings- og skrivekvaliteter.
  • Besidder både styrke og fremragende varmebestandighed, hvilket gør den ideel til brug i laserprintere og kopimaskiner
  • Meget lav partikeldannelse
  • Meget lave ionniveauer
  • Høj opacitetsvurdering
  • Præcisionsskårne kanter
  • Renrum pakket fordele
  • Enestående kopieringsevne
  • Kompatibel med laserprinter og kopimaskine
  • Tydelige gengivelser
  • Autoklaverbar til brug i sterile miljøer
  • Fotokopiering, inkjet- og laserprint
  • Offsettryk
  • Renrumsmanualer, arbejdsinstruktioner, notattagning og dataoverførsel
  • Farvekodede bærere
Tekniske data
Farve Blå
Dimensioner (L x B) A4 (210 x 297 mm)
Mængde 250 Ark/Pk., 10 Pakker/Cs.