Få mere at vide
Texwipe™ TexBond™ 20 Cleanroom Bond Paper
Shop alle Texwipe produkter
Farve:
Blå
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Beskrivelse
- Besidder både styrke og fremragende varmebestandighed, hvilket gør den ideel til brug i laserprintere og kopimaskiner
- Meget lav partikeldannelse
- Meget lave ionniveauer
- Høj opacitetsvurdering
- Præcisionsskårne kanter
- Renrum pakket fordele
- Enestående kopieringsevne
- Kompatibel med laserprinter og kopimaskine
- Tydelige gengivelser
- Autoklaverbar til brug i sterile miljøer
- Fotokopiering, inkjet- og laserprint
- Offsettryk
- Renrumsmanualer, arbejdsinstruktioner, notattagning og dataoverførsel
- Farvekodede bærere
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Dimensioner (L x B) | A4 (210 x 297 mm) |
| Mængde | 250 Ark/Pk., 10 Pakker/Cs. |