Få mere at vide
Texwipe™ TexBond™ 20 Cleanroom Bond Paper
Artikelnummer. 11525415 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11525415 Blå Pakke med 250
16405029 Hvid -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11525415 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX5711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00 DKK
    138.93 DKK / Pakke med 250
    Spare 25.07 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Renrumspapir med exceptionelle forureningskontrolegenskaber, der er nødvendige i kritiske miljøer. Det er specielt formuleret til at imødekomme behovene hos brugere, der har brug for et papir, der bevarer lave ion- og partikelniveauer med væsentligt forbedrede kopierings- og skrivekvaliteter.
  • Besidder både styrke og fremragende varmebestandighed, hvilket gør den ideel til brug i laserprintere og kopimaskiner
  • Meget lav partikeldannelse
  • Meget lave ionniveauer
  • Høj opacitetsvurdering
  • Præcisionsskårne kanter
  • Renrum pakket fordele
  • Enestående kopieringsevne
  • Kompatibel med laserprinter og kopimaskine
  • Tydelige gengivelser
  • Autoklaverbar til brug i sterile miljøer
  • Fotokopiering, inkjet- og laserprint
  • Offsettryk
  • Renrumsmanualer, arbejdsinstruktioner, notattagning og dataoverførsel
  • Farvekodede bærere
Tekniske data
Farve Blå
Dimensioner (L x B) A4 (210 x 297 mm)
Mængde 250 Ark/Pk., 10 Pakker/Cs.