Få mere at vide
Texas TPH-blanding 169 20.000 μg/ml i n-pentan, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | No. 2 Diesel Oil∣Regular Unleaded Gasoline |
| CAS | 68334-30-5, 8006-61-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | No. 2 Diesel Oil∣Regular Unleaded Gasoline |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | n-Pentan |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | No. 2 Diesel Oil 20000 μg/mL∣Regular Unleaded Gasoline 20000 μg/mL |