Få mere at vide
Texas TPH-blanding 169 20.000 μg/ml i n-pentan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326625
Skift visning
Mængde:
5 x 1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326625 5 x 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30326625 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGS09000169PE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale No. 2 Diesel Oil∣Regular Unleaded Gasoline
CAS 68334-30-5, 8006-61-9
Analyt- eller komponentnavne No. 2 Diesel Oil∣Regular Unleaded Gasoline
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix n-Pentan
Mængde 5 x 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) No. 2 Diesel Oil 20000 μg/mL∣Regular Unleaded Gasoline 20000 μg/mL