Få mere at vide
Invitrogen™ Texas rød™ -X, succinimidylester, blandede isomerer
Artikelnummer. 11510796
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11510796 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 11510796 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. T6134
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Texas rød™ -X, succinimidylester, blandede isomerer
Den isomere blanding af amin-reaktiv Texas Red-X, succinimidylester og dens konjugater udsender ved en længere bølgelængde end enten tetramethylrhodamin eller Lissamine rhodamin B, og er blandt de mest almindeligt anvendte langbølgelængde tredje mærker i fluorescensmikroskopi og flowcytometri. Proteinkonjugater fremstillet med Texas Red-X succinimidylester har også et højere fluorescensudbytte end dem med det samme mærkningsforhold fremstillet med Texas Red sulfonylchlorid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 mg
Produkttype Succinimidylester
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Kemisk reaktivitet Amin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Reaktiv del Aktiv ester, succinimidylester
Etiket eller farvestof Texas Red™
Etikettype Klassiske farvestoffer
Produktlinje Texas Red