missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Texas Red™-2-sulfonamidoethyl methanethiosulfonate, TRC

Artikelnummer. 30449331
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449331 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30449331 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3202002.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Texas Red-2-sulfonamidoethyl methanethiosulfonate
CAS 386229-76-1
Molekylær formel C34 H37 N3 O8 S4
Mængde 2.5 mg
Synonym 1H,5H,11H,15H-Xantheno[2,3,4-ij:5,6,7-i'j']diquinolizin-18-ium','2,3,6,7,12,13,16,17-octahydro-9-[4-[[[2-[(methylsulfonyl)thio]ethyl]amino]sulfonyl]-2-sulfophenyl]-','inner salt (9CI), Texas Red-2-sulfonamidoethyl methanethiosulfonate
InChI formel InChI=1S/C34H37N3O8S4/c1-47(38,39)46-17-12-35-48(40,41)23-10-11-24(29(20-23)49(42,43)44)30-27-18-21-6-2-13-36-15-4-8-25(31(21)36)33(27)45-34-26-9-5-16-37-14-3-7-22(32(26)37)19-28(30)34/h10-11,18-20,35H,2-9,12-17H2,1H3
SMIL CS(=O)(=O)SCCNS(=O)(=O)c1ccc(c2c3cc4CCCN5CCCc(c45)c3[o+]c6c7CCCN8CCCc(cc26)c78)c(c1)S(=O)(=O)[O-]
Molekylvægt (g/mol) 743.93
Formel vægt 743.1463
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.