Få mere at vide
Texas Instruments Videnskabelig lommeregner, solcelledrevet
Artikelnummer. 11843460 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Display Type:
LCD-skærm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Display Type Pakningsstørrelse
11843460 LCD-skærm Hver
1 options
Artikelnummer. 11843460 Leverandør Texas Instruments Leverandørnr. 1731106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    712.00 DKK
    661.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 50.98 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Denne solcelledrevne videnskabelige lommeregner har et multi-line display, et valg af tre løsere og evnen til at udføre vektorer og matricer.
  • Fire-linjers display.
  • En- og to-variabel statistik.
  • MultiView™ displayet viser flere beregninger på samme tid på skærmen.
  • Vælg grader/radianer, flydende/fix, talformattilstande.
  • Vælg mellem tre løsere: numerisk ligning, polynomium og system af lineære ligninger.
  • Vis en defineret funktion i tabelform.
  • Bestem den numeriske afledede og integrale for reelle funktioner.
  • Udfør vektorer og matricer ved hjælp af et vektor- og matrixindtastningsvindue.
Tekniske data
Produkttype Videnskabelig regnemaskine
Display Type LCD-skærm
Nøglefunktioner MultiView Displayet viser flere beregninger på samme tid på skærmen
Hukommelse 7 Variabler
Model- TI-36X Pro
Mængde 1 stk.
Højde (engelsk) 0,8 tommer.
Højde (metrisk) 20.32 mm
Bredde (engelsk) 3,3 tommer.
Bredde (metrisk) 83.82 mm
Batteritype Solar
Strømforsyning Solar batteri
Inkluderer Slide Case, Instruktioner