Få mere at vide
Texas Instruments Grafregner med avanceret statistik
Artikelnummer. 11720209 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Display Type:
LCD-skærm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Display Type Pakningsstørrelse
11720209 LCD-skærm Hver
1 options
Artikelnummer. 11720209 Leverandør Texas Instruments Leverandørnr. 1731112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2110.00 DKK
    1925.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 184.50 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 10-02-2027
Grafregneren med avanceret statistik indeholder syv grafiske stilarter til at differentiere grafer, en ligningsløser-editor og flash-teknologi, der gør det muligt for dig at tilpasse din lommeregner.
  • Syv grafiske stilarter adskiller grafer: linje, tyk linje, stiplet linje, skygge og mere.
  • Equation solver editor løser for forskellige variabler interaktivt.
  • Avanceret statistik: hypotesetestning, konfidensintervaller og fordeling.
  • Gem grupper af relaterede data i arkivet til senere brug.
  • Regressionsanalyse med sinus- og logistiske regressioner.
  • Flash-teknologi giver dig mulighed for at tilpasse din lommeregner ved at downloade software (kræver TI-GRAPH LINK™ ).
  • Hvad er inkluderet: linkkabel (til tilslutning til andre lommeregnere), fire AAA-batterier, etui og instruktioner.
Tekniske data
Produkttype Grafregner
Display Type LCD-skærm
Display Dimensioner 63.5 W x 38.1 H mm
Nøglefunktioner Avanceret statistik: Hypotesetestning, konfidensintervaller og distribution
Hukommelse 24 KB RAM, 160 KB datalagring
Model- TI-83+
Mængde 1 stk.
Højde (engelsk) 7.2 tommer
Højde (metrisk) 182.5625 mm
Bredde (engelsk) 3,5 tommer
Bredde (metrisk) 88.9 mm
Batteritype AAA
Strømforsyning Fire AAA-batterier
Inkluderer Link-kabel, fire AAA-batterier, glideboks og instruktioner