Få mere at vide
TEX14 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
1082.11 DKK - 3059.75 DKK
Tekniske data
Antigen TEX14
Klon 1A11D6
Koncentration 1000 μg/mL
Applikationer Western Blot, Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
30237064
Dokumentvisning
Proteintech
67982-1-IG-20UL
20 μL
1082.11 DKK
20µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30234282
Dokumentvisning
Proteintech
67982-1-IG-150UL
150 μL
3059.75 DKK
150µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
The TEX14 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TEX14. This antibody recognizes human, mouse, rat, rabbit antigen. The TEX14 antibody has been validated for the following applications: WB, IF-P, ELISA analysis.
Tekniske data
Tekniske data
TEX14
1000 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
56155
IgG2a
Protein A purification
Monoclonal Antibody
1A11D6
Western Blot, Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat, Rabbit
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater