Få mere at vide
Tetronic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetronic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4O3/c5-3-1-4(6)7-2-3/h1-2H2 |
| Formel vægt | 100.016 |