Få mere at vide
Tetronsyre, 96%
Beskrivelse
Tetronsyre bruges som en forløber for en række substituerede og ringfusionerede furaner og butenolider. Det er en sur byggesten til heterocykliske forbindelser til medicinske formål. Det bruges til selektive O-alkyleringsreaktioner, der involverer cæsiumfluorid. Det bruges også til at fremstille 3H-furo[3,4-b]quinolin-1-on ved at reagere med 2-amino-benzaldehyd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tetronsyre bruges som en forløber for en række substituerede og ringfusionerede furaner og butenolider. Det er en sur byggesten til heterocykliske forbindelser til medicinske formål. Det bruges til selektive O-alkyleringsreaktioner, der involverer cæsiumfluorid. Det bruges også til at fremstille 3H-furo[3,4-b]quinolin-1-on ved at reagere med 2-amino-benzaldehyd.
Opløselighed
Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid, acetonitril og alkohol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke alkalier (baser).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetronic acid |
| Smeltepunkt | ∼140 °C (dekomponering) |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 96% |
| Beilstein | 108442 |
| Synonym | 4-hydroxyfuran-2 5h-one, 4-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one, 4-hydroxy-2 5h-furanone, 2 5h-furanone, 4-hydroxy, 4-hydroxy-5h-furan-2-one, 5-hydroxyfuran-3-one, 5-hydroxyfuran-3 2h-one, pubchem21770, acmc-209xna, tetronic acid 5g |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid, acetonitril og alkohol. |
| IUPAC navn | 3-hydroxy-2H-furan-5-on |
| PubChem CID | 54683813 |
| Formel vægt | 100.07 |
| Vis mere |