Få mere at vide
Tetronsyre, 96%
Artikelnummer. 11428016
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428016 5 g 5g
11438016 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11428016 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14079.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 541-57-1 | C4H4O3 | 100,07 g/mol
Tetronsyre bruges som en forløber for en række substituerede og ringfusionerede furaner og butenolider. Det er en sur byggesten til heterocykliske forbindelser til medicinske formål. Det bruges til selektive O-alkyleringsreaktioner, der involverer cæsiumfluorid. Det bruges også til at fremstille 3H-furo[3,4-b]quinolin-1-on ved at reagere med 2-amino-benzaldehyd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetronsyre bruges som en forløber for en række substituerede og ringfusionerede furaner og butenolider. Det er en sur byggesten til heterocykliske forbindelser til medicinske formål. Det bruges til selektive O-alkyleringsreaktioner, der involverer cæsiumfluorid. Det bruges også til at fremstille 3H-furo[3,4-b]quinolin-1-on ved at reagere med 2-amino-benzaldehyd.
Opløselighed
Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid, acetonitril og alkohol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke alkalier (baser).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 541-57-1
Molekylær formel C4H4O3
Molekylvægt (g/mol) 100.07
MDL nummer MFCD00052187
InChI nøgle JZQBAGOECGRTSA-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=CC(=O)OC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetronic Acid
Smeltepunkt ∽140°C (decomposition)
Analyseprocentområde 96%
Beilstein 108442
Synonym tetronic acid, 2,4 3h,5h-furandione, furan-2,4 3h,5h-dione, tetrahydrofuran-2,4-dione, beta-tetronic acid, butanoic acid, 4-hydroxy-3-oxo-, .gamma.-lactone, tetronicacid, 2,4-furandione, tetrahydrofuran-3,5-dione, 3,5-dihydrofuran-2,4-dione
Opløselighedsinformation Soluble in water,dimethyl sulfoxide,acetonitrile and alcohol.
IUPAC navn 4-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-on
PubChem CID 521261
Formel vægt 100.07
Procent renhed 96%
Mængde 5 g