Få mere at vide
Tetrodotoxin, TRC
Artikelnummer. 30454125
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30454125 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30454125 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3095001MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrodotoxin
CAS 4368-28-9
Molekylær formel C11 H17 N3 O8
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C11H17N3O8/c12-8-13-6(17)2-4-9(19,1-15)5-3(16)10(2,14-8)7(18)11(20,21-4)22-5/h2-7,15-20H,1H2,(H3,12,13,14)/t2-,3-,4-,5+,6-,7+,9+,10-,11+/m1/s1
SMIL OC[C@@]1(O)[C@H]2O[C@@]3(O)O[C@@H]1[C@@H]4[C@@H](O)NC(=N)N[C@]4([C@@H]2O)[C@@H]3O
Molekylvægt (g/mol) 319.27
Formel vægt 319.1016