Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tetrazolium Violet, 98+%
Artikelnummer. 11498616
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498616 25 g 25g
11478616 1 g -
11488616 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498616 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A16008.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 1719-71-7 | C23H17ClN4 | 384,867 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1719-71-7
Molekylær formel C23H17ClN4
Molekylvægt (g/mol) 384.867
MDL nummer MFCD00011875
InChI nøgle RONADMZTCCPLEF-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrazolium violet, violet tetrazolium, tetrazolium purple, tv, 2,5-diphenyl-3 1-naphthyl-2h-tetrazolium chloride, 2,5-diphenyl-3-1-naphthyl-2h-tetrazolium chloride, 2,5-diphenyl-3-alpha-naphthyl-2h-tetrazolium chloride, 2-naphthalen-1-yl-3,5-diphenyltetrazol-2-ium chloride, 2h-tetrazolium, 3-1-naphthyl-2,5-diphenyl-, chloride, tetrazolium violet at
PubChem CID 74395
ChEBI CHEBI:75193
IUPAC navn 2-naphthalen-1-yl-3,5-diphenyltetrazol-2-ium;chlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=NN([N+](=N2)C3=CC=CC4=CC=CC=C43)C5=CC=CC=C5.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrazolium Violet
Smeltepunkt 247 °C til 249 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 384.87
Procent renhed ≥98%