Få mere at vide
Tetrazolium Red, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491168
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16491168 5 g
1 options
Artikelnummer. 16491168 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYD0714
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
MedChemExpress Tetrazolium Red(2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride; TPTZ) is used to visualize dehydrogenase enzyme activity; initially the tetrazolium solution is colorless but changes to red when it comes into contact with hydrogen.
Tetrazolium Red(2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrazolium Red
CAS 298-96-4
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H15ClN4
Mængde 5 g
Synonym 2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride TPTZ TTC
Opløselighedsinformation H2O : 50 mg/mL (149.34 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 16.67 mg/mL (49.79 mM; Need ultrasonic)
SMIL C1(C2=CC=CC=C2)=NN(C3=CC=CC=C3)[N+](C4=CC=CC=C4)=N1.[Cl-]
Molekylvægt (g/mol) 334.8
Formel vægt 334.8
Procent renhed 98.07%
Grad Research
Fysisk form Solid