missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tetrazepam EP Impurity C, Mikromol™

Artikelnummer. 30051926
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051926 25 mg
30049784 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30051926 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0091.070025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Tetrazepam EP Impurity C
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-chloro-5-cyclohexyl-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
CAS 1784-78-7
Analyt- eller komponentnavne 7-chloro-5-cyclohexyl-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C16 H19 Cl N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 7-Chloro-5-cyclohexyl-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Tetrazepam Imp. C (EP), Tetrazepam Impurity C
InChI formel InChI=1S/C16H19ClN2O/c1-19-14-8-7-12(17)9-13(14)16(18-10-15(19)20)11-5-3-2-4-6-11/h7-9,11H,2-6,10H2,1H3
SMIL CN1C(=O)CN=C(C2CCCCC2)c3cc(Cl)ccc13
IUPAC navn 7-chloro-5-cyclohexyl-1-methyl-3H-1,4-benzodiazepin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 290.79
Mængde 25 mg
Formel vægt 290.1186 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.