Få mere at vide
Tetrazepam EP Impurity C, Mikromol™
Artikelnummer. 30049784
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049784 100 mg
30051926 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049784 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0091.07
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tetrazepam EP Impurity C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-chloro-5-cyclohexyl-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
CAS 1784-78-7
Analyt- eller komponentnavne 7-chloro-5-cyclohexyl-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C16 H19 Cl N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 7-Chloro-5-cyclohexyl-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Tetrazepam Imp. C (EP), Tetrazepam Impurity C
InChI formel InChI=1S/C16H19ClN2O/c1-19-14-8-7-12(17)9-13(14)16(18-10-15(19)20)11-5-3-2-4-6-11/h7-9,11H,2-6,10H2,1H3
SMIL CN1C(=O)CN=C(C2CCCCC2)c3cc(Cl)ccc13
IUPAC navn 7-chloro-5-cyclohexyl-1-methyl-3H-1,4-benzodiazepin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 290.79
Mængde 100 mg
Formel vægt 290.1186 g/mol