Få mere at vide
Tetrazepam EP Impurity C, Mikromol™
Beskrivelse
Tetrazepam EP Impurity C
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-chloro-5-cyclohexyl-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
| CAS | 1784-78-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 7-chloro-5-cyclohexyl-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C16 H19 Cl N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 7-Chloro-5-cyclohexyl-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Tetrazepam Imp. C (EP), Tetrazepam Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19ClN2O/c1-19-14-8-7-12(17)9-13(14)16(18-10-15(19)20)11-5-3-2-4-6-11/h7-9,11H,2-6,10H2,1H3 |
| SMIL | CN1C(=O)CN=C(C2CCCCC2)c3cc(Cl)ccc13 |
| IUPAC navn | 7-chloro-5-cyclohexyl-1-methyl-3H-1,4-benzodiazepin-2-one |
| Vis mere |