Få mere at vide
Tetraxolin, TRC
Artikelnummer. 30138107
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138107 500 mg
30134987 250 mg
17902505 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138107 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN756885500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100343-43-9
Molekylær formel C10 H8 O6
Molekylvægt (g/mol) 224.167
Synonym 2,3-Dihydro-2,2,3,3-tetrahydroxy-1,4-naphthalenedione;2,2,3,3-Tetrahydroxynaphthalene-1,4-dione;Oksolin, Oxolin, Oxoline;
IUPAC navn 2,2,3,3-tetrahydroxytetralin-1,4-dione
SMIL OC1(O)C(=O)c2ccccc2C(=O)C1(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraxolin
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8O6/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8(12)10(15,16)9(7,13)14/h1-4,13-16H
Formel vægt 224.0321