Få mere at vide
Tetraxetan, Mikromol™
Artikelnummer. 17901176
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17901176 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17901176 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3916.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tetraxetan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DOTA
CAS 60239-18-1
Analyt- eller komponentnavne DOTA
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H28 N4 O8
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid, 1,4,7,10-Tetra(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 1,4,7,10-Tetraazacyclodecane-1,4,7,10-tetraacetic acid, 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-N,N',N',N''-tetraacetic acid, DOTA, NSC 681107, Tetraxetan
InChI formel InChI=1S/C16H28N4O8/c21-13(22)9-17-1-2-18(10-14(23)24)5-6-20(12-16(27)28)8-7-19(4-3-17)11-15(25)26/h1-12H2,(H,21,22)(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)
SMIL OC(=O)CN1CCN(CC(=O)O)CCN(CC(=O)O)CCN(CC(=O)O)CC1
IUPAC navn 2-[4,7,10-tris(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetrazacyclododec-1-yl]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 404.42
Mængde 250 mg
Formel vægt 404.1907 g/mol