Få mere at vide
Tetraxetan, Mikromol™
Beskrivelse
Tetraxetan
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DOTA |
| CAS | 60239-18-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | DOTA |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H28 N4 O8 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid, 1,4,7,10-Tetra(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 1,4,7,10-Tetraazacyclodecane-1,4,7,10-tetraacetic acid, 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-N,N',N',N''-tetraacetic acid, DOTA, NSC 681107, Tetraxetan |
| InChI formel | InChI=1S/C16H28N4O8/c21-13(22)9-17-1-2-18(10-14(23)24)5-6-20(12-16(27)28)8-7-19(4-3-17)11-15(25)26/h1-12H2,(H,21,22)(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28) |
| SMIL | OC(=O)CN1CCN(CC(=O)O)CCN(CC(=O)O)CCN(CC(=O)O)CC1 |
| IUPAC navn | 2-[4,7,10-tris(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetrazacyclododec-1-yl]acetic acid |
| Vis mere |