Få mere at vide
Tetravinyltin, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10771161 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10771161 5 mL Glasflaske 5ml
10066013 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10771161 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 321080050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1112-56-7 | C8H12Sn | 226.88 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1112-56-7
Molekylær formel C8H12Sn
Molekylvægt (g/mol) 226.88
MDL nummer MFCD00008608
InChI nøgle MZIYQMVHASXABC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetravinyltin, tetravinylstannane, stannane, tetraethenyl, stannane, tetravinyl, tin tetravinyl, sn ch=ch2 4, tetravinyl tin, tetravinyltin iv, tetraethenylstannane, stannane,tetravinyl
PubChem CID 66189
IUPAC navn tetrakis(ethenyl)stannan
SMIL C=C[Sn](C=C)(C=C)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetravinyl tin
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2400g/mL
Kogepunkt 160°C to 163°C
Flammepunkt 40°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Sn(CH=CH2)4
Brydningsindeks 1.5000 to 1.503
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 1.24
Formel vægt 226.88
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske