missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tetratriacontane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Tetratriacontane |
| CAS | 14167-59-0 |
| Molekylær formel | C34 H70 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Tetratriacontane, NSC 2998, n-Tetratriacontane |
| InChI formel | InChI=1S/C34H70/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-34H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC navn | tetratriacontane |
| Molekylvægt (g/mol) | 478.92 |
| Formel vægt | 478.5478 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?