Få mere at vide
Tetratriacontane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10319457 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10319457 1 g Glasflaske 1g
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10319457 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432070010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 14167-59-0 | C34H70 | 478.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetratriacontane
CAS 14167-59-0
Smeltepunkt 73.9°C to 74.9°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C34H70
MDL nummer MFCD00009412
Mængde 1 g
Synonym n-tetratriacontane, unii-94ua0738yx, tetratriacontane, analytical standard, tetratriacontane, acmc-1bniv
InChI nøgle GWVDBZWVFGFBCN-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC navn tetratriacontan
Molekylvægt (g/mol) 478.93
PubChem CID 26519
Formel vægt 478.93
Procent renhed 98%
Fysisk form Flager