Få mere at vide
Tetrathiafulvalen, 98,5 %
Artikelnummer. 10479490 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10479490 1 g Glasflaske 1g
10165213 250 mg Glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10479490 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 179410010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1582.11 DKK
    1423.65 DKK / 1g
    Spare 158.46 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 31366-25-3 | C6H4S4 | 204,34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31366-25-3
Molekylær formel C6H4S4
Molekylvægt (g/mol) 204.34
MDL nummer MFCD00005492
InChI nøgle FHCPAXDKURNIOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrathiafulvalene, 2-1,3-dithiol-2-ylidene-1,3-dithiole, 1,3-dithiole, 2-1,3-dithiol-2-ylidene, unii-hy1en16w9t, 1,4,5,8-tetrathiafulvalene, ttf, delta-2:2'-bis 1,3-dithiazole, hy1en16w9t, 2,2'-bi-1,3-dithiole, delta-2,2'-bi-1,3-dithiole
PubChem CID 99451
ChEBI CHEBI:52444
IUPAC navn 2-(1,3-dithiol-2-yliden)-1,3-dithiol
SMIL C1=CSC(=C2SC=CS2)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrathiafulvalene
Smeltepunkt 117 °C til 120 °C
Farve Brun til Orange
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15, 9390
Formel vægt 204.34
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller