Få mere at vide
Tetrathiafulvalen, 97%
Beskrivelse
Tetrathiafulvalene, har bred anvendelse i HPLC, NMR. Denne heterocykliske forbindelse bidrog til udviklingen af molekylær elektronik. De bruges som organiske superledere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tetrathiafulvalene, har bred anvendelse i HPLC, NMR. Denne heterocykliske forbindelse bidrog til udviklingen af molekylær elektronik. De bruges som organiske superledere.
Opløselighed
Det er uopløseligt i vand. Opløselig i organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Air& Lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrathiafulvalene |
| Smeltepunkt | 116 °C til 120 °C |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 1617956 |
| Følsomhed | Luft- og lysfølsomhed |
| Merck Index | 14,9242 |
| Opløselighedsinformation | Det er uopløseligt i vand. Opløseligt i organiske opløsningsmidler. |
| Formel vægt | 204.35 |
| Procent renhed | 97% |