missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tetrathiafulvalen - 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethan-kompleks, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrathiafulvalene - 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane Complex |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H4N4.C6H4S4/c13-5-11(6-14)9-1-2-10(4-3-9)12(7-15)8-16;1-2-8-5(7-1)6-9-3-4-10-6/h1-4H;1-4H |
| Formel vægt | 407.9632 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?