missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tetrasul, TRC

Artikelnummer. 30451812
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451812 250 mg
30450603 1 g
30450994 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451812 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT306440250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2227-13-6
Molekylær formel C12 H6 Cl4 S
Molekylvægt (g/mol) 324.05
Synonym Sulfide, p-chlorophenyl 2,4,5-trichlorophenyl (6CI,7CI,8CI), 1,2,4-Trichloro-5-[(4-chlorophenyl)thio]benzene, 2,4,4',5-Tetrachlorodiphenyl sulfide, 4-Chlorophenyl 2,4,5-trichlorophenyl sulfide, Animert, Animert V 101, Tetrasul, V 101, p-Chlorophenyl 2,4,5-trichlorophenyl sulfide
IUPAC navn 1,2,4-trichloro-5-(4-chlorophenyl)sulfanylbenzene
SMIL Clc1ccc(Sc2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tetrasul
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H6Cl4S/c13-7-1-3-8(4-2-7)17-12-6-10(15)9(14)5-11(12)16/h1-6H
Formel vægt 321.8944
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.