Få mere at vide
Tetrasodium meso-tetra(sulfonatophenyl)porphine dodecahydrate, 95%
Artikelnummer. 11327308
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327308 250 mg 250mg
11317308 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327308 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030538.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 122451-08-5 | C44H54N4Na4O24S4 | 1243.119 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122451-08-5
Molekylær formel C44H54N4Na4O24S4
Molekylvægt (g/mol) 1243.119
MDL nummer MFCD00151011
InChI nøgle CDOFYZDFUGMKDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4',4,4'-porphine-5,10,15,20-tetrayl tetrakis benzenesulfonic acid tetrasodium salt hydrate
PubChem CID 131869494
IUPAC navn natrium;4-[10,15,20-tris(4-sulfophenyl)-21,24-dihydroporphyrin-5-yl]benzensulfonsyre;dodecahydrat
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=C3C=CC(=C(C4=CC=C(N4)C(=C5C=CC(=N5)C(=C6C=CC2=N6)C7=CC=C(C=C7)S(=O)(=O)O)C8=CC=C(C=C8)S(=O)(=O)O)C9=CC=C(C=C9)S(=O)(=O)O)N3)S(=O)(=O)O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na].[Na].[Na].[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrasodium meso-tetra(sulfonatophenyl)porphine dodecahydrate
Mængde 250 mg
Beilstein 5488862
Formel vægt 1239.11 (1022.87 Anhydrous)
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk