Få mere at vide
Tetrapropyltin, TRC
Artikelnummer. 30453579
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30453579 2.5 g 2.5g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30453579 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3058902.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-propyltin
CAS 2176-98-9
Molekylær formel C12 H28 Sn
Mængde 2.5 g
Synonym Tetrapropyltin, TPT
InChI formel InChI=1S/4C3H7.Sn/c4*1-3-2;/h4*1,3H2,2H3;
SMIL CCC[Sn](CCC)(CCC)CCC
IUPAC navn tetrapropylstannane
Molekylvægt (g/mol) 291.06
Formel vægt 292.1213