Få mere at vide
Tetrapropylammonium Perruthenat, TRC
Artikelnummer. 30453360
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30453360 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30453360 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT310610500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrapropylammonium Perruthenate
CAS 114615-82-6
Molekylær formel C12H28NO4Ru
Mængde 500 mg
Synonym TPAP, Ruthenate (RuO41-)','(T-4)-','N,N,N-tripropyl-1-propanaminium, Tetra-n-propylammonium Perruthenate, Tetrapropylammonium Perruthenate, Tetrapropylammonium Perruthenate(1-), Tetrapropylammonium Tetraoxoruthenate, Tetrapropylammonium Tetraoxoruthenate(1-)
InChI formel InChI=1S/C12H28N.4O.Ru/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;;;;;/h5-12H2,1-4H3;;;;;/q+1;;;;-1;
SMIL CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[O-][Ru](=O)(=O)=O
IUPAC navn oxido(trioxo)ruthenium; tetrapropylazanium
Molekylvægt (g/mol) 351.43
Formel vægt 352.1062