Få mere at vide
Tetrapropylammonium perruthenat
Artikelnummer. 10758833 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10758833 250 mg Glasflaske 250mg
10662065 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10758833 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 378392500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 114615-82-6 | C12H28NO4Ru | 351,43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114615-82-6
Molekylær formel C12H28NO4Ru
Molekylvægt (g/mol) 351.43
MDL nummer MFCD00074914
InChI nøgle HUCLFLGLPCVDMZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, t-4-tetraoxoruthenate 1-
PubChem CID 127020979
IUPAC navn ruthenium;tetrapropylazanium;hydroxid;trihydrat
SMIL CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.O.O.O.[OH-].[Ru]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrapropylammonium perruthenate
Smeltepunkt 160,0 °C
Farve Sort
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Merck Index 15, 9386
Formel vægt 351.43
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrapropylammonium perruthenate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.