Få mere at vide
Tetrapropylammonium perchlorate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10782022 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10782022 25 g Plastic bottle 25g
10484895 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10782022 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 420740250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Oxidation reagent, Phase transfer catalyst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15780-02-6
Molekylær formel C12H28ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 285.8
MDL nummer MFCD00041979
InChI nøgle LJDKWXHIGFOFDB-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrapropylammonium perchlorate, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, perchlorate 1:1, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, perchlorate, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium perchlorate, tetrapropylazanium perchlorate, tetrapropyl ammonium perchlorate, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium perchlorate
PubChem CID 85095
IUPAC navn tetrapropylazanium;perchlorate
SMIL CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrapropylammonium perchlorate
Smeltepunkt 238°C to 240°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (on dry substance)
Emballage Plastic bottle
Lineær formel (CH3CH2CH2)4NClO4
Mængde 25 g
Formel vægt 285.8
Procent renhed 98%
Fysisk form Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrapropylammonium perchlorate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.