Få mere at vide
Tetrapropylammonium hydroxide, 25% in water
Artikelnummer. p-199234 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10576792
Brand: Thermo Scientific Acros 420730250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4499-86-9 | C12H29NO | 203.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4499-86-9, 7732-18-5
Molekylær formel C12H29NO
Molekylvægt (g/mol) 203.37
MDL nummer MFCD00009360
InChI nøgle LPSKDVINWQNWFE-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrapropylammonium hydroxide, tetra-n-propylammonium hydroxide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, hydroxide, tpaoh, tetrapropylammonium oxide, unii-t686luy7nk, tetrapropylazanium hydroxide, t686luy7nk, ammonium, tetrapropyl-, hydroxide, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium hydroxide
PubChem CID 20586
SMIL [OH-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrapropylammonium hydroxide
Navn note 25% in Water
Kogepunkt 100.0°C to 102.0°C
Lineær formel (CH3CH2CH2)4NOH
Tæthed 1.0000g/mL
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water.
IUPAC navn tetrapropylazaniumhydroxid
Formel vægt 203.37
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1
Mængde 25 g
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrapropylammonium hydroxide, 25% solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Tetrapropylammoniumhydroxide