Få mere at vide
Tetrapropylammoniumhydroxid, 10% i vand, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-199226 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 10731642
Brand: Thermo Scientific Acros 420721000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4499-86-9 | C12H29NO | 203.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4499-86-9, 7732-18-5
Molekylær formel C12H29NO
Molekylvægt (g/mol) 203.37
MDL nummer MFCD00009360
InChI nøgle LPSKDVINWQNWFE-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrapropylammonium hydroxide, tetra-n-propylammonium hydroxide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, hydroxide, tpaoh, tetrapropylammonium oxide, unii-t686luy7nk, tetrapropylazanium hydroxide, t686luy7nk, ammonium, tetrapropyl-, hydroxide, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium hydroxide
PubChem CID 20586
IUPAC navn tetrapropylazaniumhydroxid
SMIL [OH-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrapropylammonium hydroxide
Farve Farveløs
Navn note 10% in Water
Kogepunkt 100.0°C to 102.0°C
Lineær formel (CH3CH2CH2)4NOH
Tæthed 1.0000g/mL
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water.
Formel vægt 203.37
Procent renhed 9 to 11%
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1
Mængde 100 g
Fysisk form Væske