Få mere at vide
Tetrapropylammonium chloride, 94%
Artikelnummer. 10483931 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10483931 25 g Plastflaske 25g
10147143 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10483931 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 420710250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5810-42-4 | C12H28ClN | 221.81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5810-42-4
Molekylær formel C12H28ClN
Molekylvægt (g/mol) 221.81
MDL nummer MFCD00038729
InChI nøgle FBEVECUEMUUFKM-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrapropylammonium chloride, tetrapropyl ammonium chloride, tetra-n-propylammonium chloride, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, chloride, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, chloride 1:1, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium chloride, tetrapropylazanium chloride, acmc-209m2k, ksc491c1h, tetra-n-propylammonium chloride 1g
PubChem CID 79880
IUPAC navn tetrapropylazanium;chlorid
SMIL CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrapropylammonium chloride
Smeltepunkt 240.0°C to 242.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 92% min. (Argentometry)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (CH3CH2CH2)4NCl
Mængde 25 g
Formel vægt 221.81
Procent renhed 94%
Fysisk form Krystaller