Få mere at vide
Tetrapropylammoniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30449217
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30449217 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30449217 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT310770500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrapropylammonium Bromide
CAS 1941-30-6
Molekylær formel C12H28BrN
Mængde 500 mg
Synonym 1-Propanaminium','N,N,N-tripropyl-','bromide (1:1) (ACI), 1-Propanaminium','N,N,N-tripropyl-','bromide (9CI), Ammonium','tetrapropyl-','bromide (8CI), Tetrapropylammonium bromide (6CI), Tetra-n-propylammonium bromide, TPABr
InChI formel InChI=1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
IUPAC navn tetrapropylazanium; Bromid
Molekylvægt (g/mol) 266.26
Formel vægt 265.1405