Få mere at vide
Tetrapropylammoniumbromid, 98%
Artikelnummer. 13428468 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13428468 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10266790 25 g Plastflaske 25g
10531271 100 g Plastflaske 100g
10032630 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13428468 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 209370025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3975.00 DKK
    3723.94 DKK / 2.5kg
    Spare 251.06 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-03-2027
CAS: 1941-30-6 | C12H28BrN | 266,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1941-30-6
Molekylær formel C12H28BrN
Molekylvægt (g/mol) 266.26
MDL nummer MFCD00011840
InChI nøgle BGQMOFGZRJUORO-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrapropylammonium bromide, tetra-n-propylammonium bromide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, bromide, tetrapropylazanium bromide, tpabr, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium bromide, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium bromide, tetrapropylammonium bromide tpabr, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, bromide 1:1, tetra propyl ammonium bromide
PubChem CID 74745
ChEBI CHEBI:55318
IUPAC navn tetrapropylazanium;bromid
SMIL CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrapropylammonium bromide
Navn note 98%
Smeltepunkt 266 °C til 272 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5 til 102,5 % (Argentometri)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (CH3CH2CH2)4NBr
Mængde 2.5 kg
Beilstein 04,I,364
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 100g/L vand
Formel vægt 266.26
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrapropylammonium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.