Få mere at vide
Tetraphenyltin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15442947
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15442947
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 071117.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraphenyltin
CAS 595-90-4
Smeltepunkt 224°C to 227°C
Kogepunkt >420°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Characteristic
Molekylær formel C24H20Sn
MDL nummer MFCD00003006
Mængde 100 g
FN nummer UN3146
Synonym tetraphenyltin, stannane, tetraphenyl, tetraphenyl tin, ccris 6326, tin, tetraphenyl-,, stannane,tetraphenyl, acmc-209mem
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
InChI nøgle CRHIAMBJMSSNNM-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)[Sn](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn tetraphenylstannane
Molekylvægt (g/mol) 427.13
PubChem CID 61146
Formel vægt 427.11
Fysisk form Crystalline