Få mere at vide
Tetraphenyltin, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15433187
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15433187
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19132.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 595-90-4
Molekylær formel C24H20Sn
Molekylvægt (g/mol) 427.13
MDL nummer MFCD00003006
InChI nøgle CRHIAMBJMSSNNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraphenyltin, stannane, tetraphenyl, tetraphenyl tin, ccris 6326, tin, tetraphenyl-,, stannane,tetraphenyl, acmc-209mem
PubChem CID 61146
IUPAC navn tetraphenylstannane
SMIL C1=CC=C(C=C1)[Sn](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraphenyltin
Smeltepunkt 224°C to 227°C
Kogepunkt >420°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Characteristic
Mængde 10 g
FN nummer UN3146
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 427.11
Procent renhed 97%