Få mere at vide
Tetraphenylstannane-d20, TRC
Artikelnummer. 30453947
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30453947 2.5 mg 2.5mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30453947 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3105222.5MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraphenylstannane-d20
CAS 358731-93-8
Molekylær formel C24 D20 Sn
Mængde 2.5 mg
Synonym Stannane','tetra(phenyl-d5)- (9CI), Tetra(phenyl-d5)stannane, Tetraphenyltin-D20, Tetraphenylstannane-d20, Tetraphenyl-d20-tin
InChI formel InChI=1S/4C6H5.Sn/c4*1-2-4-6-5-3-1;/h4*1-5H;/i4*1D,2D,3D,4D,5D;
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[Sn](c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])(c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H])c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c4[2H]
IUPAC navn tetrakis(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)stannane
Molekylvægt (g/mol) 447.249
Formel vægt 448.184