Få mere at vide
Tetraphenylmethane, 96%
Artikelnummer. 11437726
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11437726 25 g 25g
11417726 1 g 1g
11427726 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437726 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14706.14
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 630-76-2 | C25H20 | 320.435 g/mol
Tetraphenylmethan bruges til at fremstille en tetrapyridontekton, som danner et diamantformet netværk med store indre kamre. Det bruges også til fremstilling af 1-{4-[tris-(4-acetyl-phenyl)-methyl]-phenyl}-ethanon ved Friedel-Crafts acyleringsreaktion med acetylchlorid under anvendelse af aluminiumchlorid som katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetraphenylmethan bruges til at fremstille en tetrapyridontekton, som danner et diamantformet netværk med store indre kamre. Det bruges også til fremstilling af 1-{4-[tris-(4-acetyl-phenyl)-methyl]-phenyl}-ethanon ved Friedel-Crafts acyleringsreaktion med acetylchlorid under anvendelse af aluminiumchlorid som katalysator.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 630-76-2
Molekylær formel C25H20
Molekylvægt (g/mol) 320.435
MDL nummer MFCD00014428
InChI nøgle PEQHIRFAKIASBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraphenylmethane, methane, tetraphenyl, tetraphenyl methane, benzene, 1,1',1,1'-methanetetrayltetrakis, triphenylmethyl benzene, benzene, 1,1',1,1'-methanethetrayltetrakis, acmc-20ajiz, pubchem10677
PubChem CID 12424
IUPAC navn tritylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Tetraphenylmethane
Smeltepunkt 280°C to 285°C
Kogepunkt 431°C
Mængde 25 g
Beilstein 1913557
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 320.44
Procent renhed 96%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.