Få mere at vide
Tetraphenylethylen, 98%
Artikelnummer. 11322715
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322715 25 g 25g
11312715 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322715 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00222.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1861.50 DKK
    1523.65 DKK / 25g
    Spare 337.85 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 632-51-9 | C26H20 | 332,446 g/mol
Tetraphenylethylen bruges i byggeri og til fremstilling af medicinsk udstyr, emballage og elektriske apparater. Og det bruges til at producere andre kemikalier som 1,1,2,2-tetraphenyl-ethan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetraphenylethylen bruges i byggeri og til fremstilling af medicinsk udstyr, emballage og elektriske apparater. Og det bruges til at producere andre kemikalier som 1,1,2,2-tetraphenyl-ethan.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 632-51-9
Molekylær formel C26H20
Molekylvægt (g/mol) 332.446
MDL nummer MFCD00004764
InChI nøgle JLZUZNKTTIRERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraphenylethylene, tetraphenylethene, 1,1,2,2-tetraphenylethene, ethylene, tetraphenyl, 1,1,2,2-tetraphenylethylene, benzene, 1,1',1,1'-1,2-ethenediylidene tetrakis, tetraphenylethylen, 1,2,2-triphenylvinyl benzene, 1,2,2-tetraphenylethylene, 1,1',1,1'-1,2-ethenediylidene tetrakisbenzene
PubChem CID 69437
IUPAC navn 1,2,2-triphenylethenylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraphenylethylene
Smeltepunkt 222 °C til 226 °C
Kogepunkt 420 °C
Mængde 25 g
Beilstein 1913548
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 332.45
Procent renhed 98%