Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetraphenylcyclopentadienone |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | 217.0°C to 222.0°C |
| Farve | Sort |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| Fieser | 01,1149; 04,490; 06,577 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble. |
| Vis mere |