Få mere at vide
Tetraphenylcyclopentadienone, 99%
Artikelnummer. 10096103 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10096103 5 g Glasflaske 5g
10635382 25 g Glasflaske 25g
10234710 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10096103 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138540050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 479-33-4 | C29H20O | 384.47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 479-33-4
Molekylær formel C29H20O
Molekylvægt (g/mol) 384.47
MDL nummer MFCD00001407
InChI nøgle PLGPSDNOLCVGSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraphenylcyclopentadienone, tetracyclone, cyclone, tetracyclon, 2,3,4,5-tetraphenylcyclopenta-2,4-dienone, 2,4-cyclopentadien-1-one, 2,3,4,5-tetraphenyl, tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one, 2,3,4,5-tetraphenylcyclopentadienone, cyclone compound, 2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadienone
PubChem CID 68068
IUPAC navn 2,3,4,5-tetraphenylcyclopenta-2,4-dien-1-on
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)C(=C2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraphenylcyclopentadienone
Navn note 99%
Smeltepunkt 217.0°C to 222.0°C
Farve Sort
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Fieser 01,1149; 04,490; 06,577
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 384.47
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver