Få mere at vide
Tetraphenylcyclopentadienone, 98%
Artikelnummer. 11455083
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455083 100 g 100g
11435083 5 g 5g
11445083 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455083 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12756.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 479-33-4 | C29H20O | 384.478 g/mol
Det er en let fremstillet byggesten til mange organiske og organometalliske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er en letlavet
byggesten til mange organiske og metalorganiske forbindelser.
Opløselighed
Opløselig i benzen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 479-33-4
Molekylær formel C29H20O
Molekylvægt (g/mol) 384.478
MDL nummer MFCD00001407
InChI nøgle PLGPSDNOLCVGSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraphenylcyclopentadienone, tetracyclone, cyclone, tetracyclon, 2,3,4,5-tetraphenylcyclopenta-2,4-dienone, 2,4-cyclopentadien-1-one, 2,3,4,5-tetraphenyl, tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one, 2,3,4,5-tetraphenylcyclopentadienone, cyclone compound, 2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadienone
PubChem CID 68068
IUPAC navn 2,3,4,5-tetraphenylcyclopenta-2,4-dien-1-on
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)C(=C2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraphenylcyclopentadienone
Smeltepunkt 217°C to 219°C
Mængde 100 g
Beilstein 683115
Opløselighedsinformation Soluble in Benzene. Insoluble in water.
Formel vægt 384.48
Procent renhed 98%